GF67154317
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
0.5m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.56:1 by volume
Sinônimo(s):
NB015150
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 671-543-17
C × diâmetro
0.5 m × 0.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)