Documentos Principais
GF39951254
Niobium-titanium alloy, Nb52Ti48
5m wire, 0.25mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NB045130
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 399-512-54
C × diâmetro
5 m × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)