GF80660527
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
200m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.56:1 by volume
Sinônimo(s):
NB015150
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 806-605-27
C × diâmetro
200 m × 0.4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)