Documentos Principais
GF60419077
Zirconium-aluminum alloy, Zr90Al10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Sinônimo(s):
ZR016010
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 604-190-77
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)