GF19479594
Aluminum
wire reel, 200m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.95+%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL005173
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
Formulário
wire
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 194-795-94
resistividade
2.6548 μΩ-cm
C × diâmetro
200 m × 0.5 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)