Key Documents
GF59784575
Selenium
powder, 250 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.95%
Sinônimo(s):
SE006010
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Se
Número CAS:
Peso molecular:
78.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141910
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
gray
Ensaio
99.95%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 597-845-75
resistividade
1.2 μΩ-cm, 0°C
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
250 (micron)
pb
684.9 °C (lit.)
pf
217 °C (lit.)
densidade
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
chave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)