Documentos Principais
GF33939849
Selenium
powder, max. particle size 250 micron, weight 200 g, purity 99.95%
Sinônimo(s):
SE006010
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Se
Número CAS:
Peso molecular:
78.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141910
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
gray
Ensaio
99.95%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 339-398-49
resistividade
1.2 μΩ-cm, 0°C
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
250 μm
p.e.
684.9 °C (lit.)
pf
217 °C (lit.)
densidade
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
chave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Selenium lump, 3 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
GF10763456
Selenium
Selenium black 99+ for analysis EMSURE®
Supelco
1.07714
Selenium black 99+
Sulfur powder, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
414980
Sulfur