GF59778152
Erbium
foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Erbium, ER000280
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 597-781-52
resistividade
86 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
50x50 mm × 0.175 mm
pb
2868 °C (lit.)
pf
1529 °C (lit.)
densidade
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Er]
InChI
1S/Er
chave InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)