GF59557797
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
10m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
FF215140
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 595-577-97
C × diâmetro
10 m × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF59557797-1EA | 4061825466521 |