Key Documents
GF88959043
Magnesium
foil, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
MG000300
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mg
Número CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein:
4948473
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensaio
99.9%
forma
foil
temperatura de autoignição
950 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 889-590-43
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
tamanho
150 × 150 mm
espessura
0.25 mm
pb
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)