GF59398048
Tungsten
powder, max. particle size 250 micron, weight 100 g, min. particle size 50 micron
Sinônimo(s):
W 006011, W
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 593-980-48
resistividade
4.9 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
250 μm
p.e.
5660 °C (lit.)
pf
3410 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W]
InChI
1S/W
chave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-heat. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)