GF56726893
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm
Sinônimo(s):
ES303100
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 567-268-93
tamanho
150 × 150 mm
espessura
10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56726893-2EA | 4061825057682 |
GF56726893-1EA | 4061825057675 |
GF56726893-5EA | 4061825057699 |