Key Documents
GF23212471
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.1 mm, size 100 × 100 mm, polymer thickness 0.05mm
Sinônimo(s):
ES301532
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 232-124-71
tamanho
100 × 100 mm
espessura
0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)