Key Documents
GF56723025
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 15.6, L 200 m, filament diameter 0.023mm
Sinônimo(s):
AM325750
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 567-230-25
Comprimento
200 m
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)