GF54984752
Ytterbium
wire, 1.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
YB005111
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 549-847-52
resistividade
28 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
100 mm
diâmetro
1.0 mm
p.e.
1196 °C (lit.)
pf
824 °C (lit.)
densidade
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
chave InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)