GF54792052
Ytterbium
lump, 100g, max. size 25mm, 99.9%
Sinônimo(s):
Ytterbium, YB006100
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 547-920-52
resistividade
28 μΩ-cm, 20°C
tamanho máximo de partícula
25 mm
p.e.
1196 °C (lit.)
pf
824 °C (lit.)
densidade
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
chave InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)