GF00044682
Ytterbium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Ytterbium, YB000205
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 000-446-82
resistividade
28 μΩ-cm, 20°C
C × L × espessura
25 mm × 25 mm × 0.005 mm
p.e.
1196 °C (lit.)
pf
824 °C (lit.)
densidade
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
chave InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)