Documentos Principais
GF54356014
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g
Sinônimo(s):
AL136011
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
powder (alloy pre-cursor)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 543-560-14
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)