Documentos Principais
GF53317515
Yttrium oxide
sheet, thickness 6.0 mm, 10 mm diameter
Sinônimo(s):
Y 603060
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 533-175-15
Diâmetro
10 mm
espessura
6.0 mm
diâmetro
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)