GF06395676
Yttrium oxide
powder, 5-10 μm mean particle size, weight 50 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
Y 606030
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 063-956-76
peso
50 g
tamanho médio de partícula
5-10 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF06395676-1EA | 4061821154194 |