GF50842201
Aluminum
wire, 0.7 mm diameter, length 0.5 m, high purity 99.999%
Sinônimo(s):
AL005177
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
99.999%
Formulário
wire
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 508-422-01
resistividade
2.6548 μΩ-cm
Comprimento
0.5 m
diâmetro
0.7 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF50842201-1EA | 4061821118684 |