Documentos Principais
GF49300051
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
1000mm wire, 1.0mm diameter, as drawn, straight wire
Sinônimo(s):
FE225340
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 493-000-51
C × diâmetro
1000 mm × 1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)