Documentos Principais
GF48047722
Tungsten carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
W 526011
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 480-477-22
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)