Documentos Principais
1.12384
Sigma-Aldrich
Titanium hydride
fine powder 98+
Sinônimo(s):
Titanium hydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2Ti
Número CAS:
Peso molecular:
49.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352306
Número do índice EC:
231-726-8
NACRES:
NA.22
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
>400 °C
temperatura de transição
flash point >400 °C
densidade
3.76 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1400 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Ti+2].[H-].[H-]
InChI
1S/Ti.2H/q+2;2*-1
chave InChI
KAZWGWWZKAHTKC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (potentiometric): ≥ 98.0 %
H (Hydrogen): 3.6 - 4.4 %
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3