GF47927885
Nickel-boron alloy, Ni85B15
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Sinônimo(s):
NI266010
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 479-278-85
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF47927885-1EA | 4061825473284 |