GF46578729
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 95%/W 5%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Sinônimo(s):
TA090500
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 465-787-29
tamanho
100 × 100 mm
espessura
1.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)