Key Documents
GF50872079
Tantalum
foil, thickness 0.03 mm, size 300 × 300 mm, tolerance 0.2
Sinônimo(s):
TA000348, Ta
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ta
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141741
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
forma
foil
temperatura de autoignição
572 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 508-720-79
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.03 mm
pb
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
chave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N