IRMM525A
Niobium
IRMM®, certified reference material, 0.02 mm foil
Sinônimo(s):
Columbium
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
fabricante/nome comercial
JRC
resistividade
13-16 μΩ-cm, 20°C
p.e.
4742 °C (lit.)
pf
2468 °C (lit.)
densidade
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
chave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
IRMM525A
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)