Key Documents
GF46542618
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 100 x 100mm, 0.02mm thickness, light tight (lt)
Sinônimo(s):
FE020220
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
foil (light tight (lt))
fabricante/nome comercial
Goodfellow 465-426-18
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.02 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)