Documentos Principais
GF16783768
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 1.2 mm, size 100 × 100 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
FF210385
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 167-837-68
tamanho
100 × 100 mm
espessura
1.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)