Documentos Principais
GF45059485
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
TK025120
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.95%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 450-594-85
Comprimento
0.2 m
diâmetro
0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)