GF44621580
Germanium
sheet, 25x25mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, 99.999%
Sinônimo(s):
Germanium, GE003120
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 446-215-80
resistividade
53 Ω-cm, 20°C
p.e.
2830 °C (lit.)
pf
937 °C (lit.)
densidade
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
chave InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)