Documentos Principais
GF43899474
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
795mm tube, 8.175mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 8.035mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
NI037450
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 438-994-74
Comprimento
795 mm
D.E. × D.I. × espessura da parede
8.175 mm × 8.035 mm × 0.07 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)