Documentos Principais
GF77520832
Silicon carbide - reaction bonded
rod, 10.0 mm diameter, length 100 mm
Sinônimo(s):
SI647975
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 775-208-32
Comprimento
100 mm
diâmetro
10.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)