GF43803682
Chromium-nickel alloy, Cr50Ni50
powder, 420micron max. particle size, 20g
Sinônimo(s):
CR026010
About This Item
Código UNSPSC:
12141709
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 438-036-82
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
420 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF43803682-1EA | 4061825449876 |