GF41804298
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
100mm rod, 25.4mm diameter
Sinônimo(s):
FE087940
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 418-042-98
C × diâmetro
100 mm × 25.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF41804298-5EA | 4061831014969 |
GF41804298-1EA | 4061825462882 |
GF41804298-2EA | 4061829964764 |