GF79919803
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
5m wire, 0.5mm diameter, hard
Sinônimo(s):
NI145150
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 799-198-03
C × diâmetro
5 m × 0.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)