Key Documents
GF11368278
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
5m wire, 1.2mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NI135155
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 113-682-78
C × diâmetro
5 m × 1.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)