GF36225569
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI130450
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 362-255-69
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF36225569-5EA | 4061831014624 |
GF36225569-1EA | 4061825461809 |
GF36225569-2EA | 4061829964467 |