GF41783104
Tungsten
wire, 0.015 mm diameter, length 50 m, purity 99.95%
Sinônimo(s):
W 005122, W
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
W
Número CAS:
Peso molecular:
183.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141747
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 417-831-04
resistividade
4.9 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
50 m
diâmetro
0.015 mm
p.e.
5660 °C (lit.)
pf
3410 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W]
InChI
1S/W
chave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)