GF83063202
Tungsten
wire, 1.2 mm diameter, length 0.5 m, purity 99.95%
Sinônimo(s):
W 005172, W
Ensaio
99.95%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 830-632-02
resistividade
4.9 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
0.5 m
diâmetro
1.2 mm
pb
5660 °C (lit.)
pf
3410 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W]
InChI
1S/W
chave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)