GF39966137
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
500mm rod, 12.7mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
CU077940
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 399-661-37
C × diâmetro
500 mm × 12.7 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF39966137-1EA | 4061825448671 |
GF39966137-2EA | 4061829972547 |