GF38432336
Palladium
wire reel, 0.5m, diameter 0.05mm, as drawn, 99.9%
Sinônimo(s):
Palladium, PD005116
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 384-323-36
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
C × espessura
0.5 m × 0.05 mm
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N