GF38014893
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 20 g, purity 99.99%
Sinônimo(s):
AL606300
Ensaio
99.99%
forma
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 380-148-93
peso
20 g
tamanho nominal do granulo
2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)