GF78785511
Alumina
lump, 3 mm max. lump size, weight 200 g, condition pellets
Sinônimo(s):
AL606103
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 787-855-11
peso
200 g
tamanho máximo do grumo
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF78785511-1EA | 4061821161055 |