Key Documents
GF37661441
Iron
tube, outside diameter 21.5 mm, length 100 mm, wall thickness 2.6 mm
Sinônimo(s):
FE007740
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 376-614-41
resistividade
9.71 μΩ-cm
Comprimento
100 mm
D.E.
21.5 mm
espessura da parede
2.6 mm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N