Key Documents
GF37396424
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100mm tube, 1.1mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 0.7mm inside diameter, hard
Sinônimo(s):
FE227250
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 373-964-24
C × espessura da parede
100 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
1.1 mm × 0.7 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)