GF36923856
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 25 x 25mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinônimo(s):
NI140225
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
descrição
light tight (lt)
Formulário
foil (as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 369-238-56
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF36923856-10EA | 4061829921880 |
GF36923856-1EA | 4061825462141 |
GF36923856-20EA | 4061829972134 |
GF36923856-2EA | 4061829951528 |
GF36923856-5EA | 4061829996697 |