GF35631200
Iridium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.9%
Sinônimo(s):
Iridium, IR000205
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 356-312-00
resistividade
4.71 μΩ-cm
tamanho × espessura
25x25 mm × 0.025 mm
p.e.
4130 °C (lit.)
pf
2450 °C (lit.)
densidade
22.65 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
chave InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)