357324
Iridium
foil, thickness 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
foil
resistividade
4.71 μΩ-cm
espessura
0.25 mm
p.e.
4130 °C (lit.)
pf
2450 °C (lit.)
densidade
22.65 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
chave InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Quantidade
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
357324-3.5G | 4061833596982 |